Learn More
Fisherbrand™ Diamond Weighing Boats
Provide accurate pour-outs with minimal sample loss. Fisherbrand™ Diamond Weighing Boats are flexible polystyrene boats featuring smooth surfaces.
39.00€ - 40.05€
Specifica
Monouso | Single-use |
---|---|
Materiale | Polystyrene |
Forma | Diamond |
Tipo | Weighing Boat |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microwave Moisture Analyzer |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15768187
|
Fisherbrand™
|
White |
39.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15738197
|
Fisherbrand™
|
Black |
40.05€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Diamond-shaped boats that flex for accurate pouring.
- Wide, flat bottom to resist tipping
- 2 colors
- Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
- Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F)
- Can be used with microwave moisture analyzers
- All are FDA/food-grade compliant
- Pack of 500
- Disposable
Specifica
Single-use | |
Diamond | |
Microwave Moisture Analyzer | |
46 mm |
Polystyrene | |
Weighing Boat | |
71 mm |