Learn More
Brady™ Black 6000 Series Halogen Free Thermal Transfer Printer Ribbons
High density halogen free ribbon, excellent solvent resistance, high heat resistance, and super scratch resistance.
32.85€ - 55.55€
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15741427
|
Brady™
196516 |
110 mm |
55.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15911021
|
Brady™
196515 |
65 mm |
32.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- High density halogen free ribbons
- Excellent solvent resistance
- High heat and scratch resistance
- Compatible with Brady™ BBP12 and BBP11 label printers
- Resin ribbon formulation
Specifica
Black | |
Resin | |
70 m |