Learn More
Masterflex™ Single-Use Gamma Irradiated Sampling Bottle Assembly
Masterflex™ Single-Use Gamma Irradiated Sampling Bottle Assembly safely transfers, samples, and stores biopharmaceutical products and reagents
101.00€ - 213.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16679561
|
Masterflex™
95644-20 |
125 mL |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16689561
|
Masterflex™
95644-22 |
250 mL |
110.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-11-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16699561
|
Masterflex™
95644-24 |
500 mL |
101.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16609571
|
Masterflex™
95644-26 |
1 L |
119.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16619571
|
Masterflex™
95644-28 |
2 L |
213.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Secure, single-piece cap/tubing assembly eliminates contamination and product loss due to loose connections
- Assemblies are gamma irradiated - eliminates labor and validation costs associated with assembly and cleaning
Specifica
Gamma Irradiated |