Learn More
Cytiva HyrTrp Cell Dissociation Reagent
Recombinant and animal-derived component-free alternative to traditional porcine trypsin
50.75€ - 104.00€
Specifica
Content And Storage | -20 °C |
---|---|
Product Type | Cell Culture Dissociation Reagent |
Da utilizzare con | Attachment-dependent cell types MRC-5, Vero, CHO K-1 cell lines grown with or without serum |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17205814
|
Cytiva
SV30209.01 |
100 mL |
50.75€
100mL |
Spedizione stimata: 22-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17215814
|
Cytiva
SV30209.02 |
500 mL |
104.00€
500mL |
Spedizione stimata: 22-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Beschreibung
- Animal-derived component-free (ADCF)
- Dye-free
- Suitable for a variety of applications and cell types
- Effective cell dissociation
- Does not impact cell line viability and doubling times
- For cell-based vaccine production and stem cell/primary cell/gene therapy cell culture processes
- For use with attachment-dependent cell types MRC-5, Vero, CHO K-1 cell lines grown with or without serum
Spezifikation
-20 °C | |
Cell Culture Dissociation Reagent | |
Attachment-dependent cell types MRC-5, Vero, CHO K-1 cell lines grown with or without serum |