Learn More
Fisherbrand™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato ambrato con tappo
La fiasca volumetrica in vetro borosilicato ambrato include un tappo in polietilene intercambiabile.
66.30€ - 101.00€
Specifica
Colore | Ambra |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato |
Graduated | Sì |
Classe | Classe A |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Capacità (sistema metrico) | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Capacità (sistema metrico) | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11359443
|
Fisherbrand™
|
24/29 | 1000 mL | ±0.4 ml |
68.70€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11379433
|
Fisherbrand™
|
10/19 | 10 mL | ±0.025 ml |
85.35€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11329443
|
Fisherbrand™
|
14/23 | 200 mL | ±0.15 ml |
101.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11339443
|
Fisherbrand™
|
14/23 | 250 mL | ±0.15 ml |
66.30€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11389433
|
Fisherbrand™
|
10/19 | 20 mL | ±0.04 ml |
87.50€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11399433
|
Fisherbrand™
|
10/19 | 25 mL | ±0.04 ml |
90.55€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11349443
|
Fisherbrand™
|
19/24 | 500 mL | ±0.25 ml |
71.15€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11309443
|
Fisherbrand™
|
12/21 | 50 mL | ±0.06 mL |
94.20€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11319443
|
Fisherbrand™
|
12/21 | 100 ml | ±0.01 mL |
96.25€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Amber Borosilicate Glass Volumetric Flask includes interchangeable polyethylene stopper.
- Con graduazione a un contrassegno e tappo in polietilene intercambiabile.
- I dati su ciascuna fiasca includono la conferma di conformità agli standard internazionali e un codice di riordine individuale.
- Il certificato di conformità del lotto Fisherbrand è scaricabile per questo articolo dalla scheda 'Documentazione'
Specifica
Ambra | |
Vetro borosilicato | |
Sì | |
Classe A |