Learn More
Fisherbrand™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato trasparente con tappo
In vetro borosilicato a norma ISO 1042 e DIN 12664. Fiasca volumetrica in vetro borosilicato trasparente di classe A Fisherbrand™ con tappo, con graduazioni e tappo in polietilene intercambiabile. Il certificato di conformità lotto Fisherbrand™ relativo a questo articolo può essere scaricato dalla scheda 'Documentazione'.
43.30€ - 95.05€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 1042, DIN 12664 |
---|---|
Materiale chiusura | Polietilene |
Colore | Trasparente |
Materiale | Vetro borosilicato |
Graduated | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Altezza (sistema metrico) | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Altezza (sistema metrico) | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11566933
|
Fisherbrand™
|
1000 mL | 24/29 | 300 mm | ±0.4 ml |
95.05€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11526933
|
Fisherbrand™
|
100 mL | 12/21 | 170 mm | ±0.1 ml |
73.75€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11586923
|
Fisherbrand™
|
10 mL | 10/19 | 89 mm | ±0.025 ml |
60.75€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11576933
|
Fisherbrand™
|
2000 mL | 29/32 | 370 mm | ±0.6 ml |
77.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11536933
|
Fisherbrand™
|
200 mL | 14/23 | 210 mm | ±0.15 ml |
49.15€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11596923
|
Fisherbrand™
|
20 mL | 10/19 | 111 mm | ±0.04 ml |
61.75€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11506933
|
Fisherbrand™
|
25 mL | 10/19 | 110 mm | ±0.04 ml |
60.25€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11546933
|
Fisherbrand™
|
250 mL | 14/23 | 220 mm | ±0.15 ml |
49.45€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11556933
|
Fisherbrand™
|
500 mL | 19/24 | 260 mm | ±0.25 ml |
43.30€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11516933
|
Fisherbrand™
|
50 mL | 12/21 | 139 mm | ±0.06 ml |
73.50€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11576923
|
Fisherbrand™
|
5 ml | 10/19 | 69 mm | ±0.025 ml |
60.35€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Manufactured from Borosilicate Glass and complies with ISO 1042 and DIN 12664. Fisherbrand™ Clear Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask with Stopper includes one mark graduation and interchangeable polyethylene stopper. The Fisherbrand™ 'Batch Certificate of Compliance' is downloadable for this item from the 'Documentation' tab.
- Realizzato in vetro borosilicato e conforme con ISO 1042 e DIN 12664.
- Con graduazione a un contrassegno e tappo in polietilene intercambiabile.
- I dati su ciascun matraccio includono la conferma di conformità agli standard internazionali e un codice di riordine individuale.
- Il certificato di conformità del lotto Fisherbrand è scaricabile per questo articolo dalla finestra 'Documentazione'
Specifica
ISO 1042, DIN 12664 | |
Trasparente | |
Sì |
Polietilene | |
Vetro borosilicato | |
Classe A |