Learn More
Ohaus™ Explorer Analytical Balances
Combine modern features and design elements to offer unmatched functionality in high-performance balances. Ohaus™ Explorer Analytical Balances simplify even the most complex laboratory measurements.
6070.00€ - 7250.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EC, OIML, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010; CAN/CSA-C22.2 |
---|---|
Capacità | 320 g |
Tipo di display | Full-color VGA Graphic Touchscreen Display, 4-wire |
Leggibilità | 0.0001 g |
Dimensioni display | 90 H × 195 W x 154 mm D |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Leggibilità | Modello | Tempo di stabilizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Leggibilità | Modello | Tempo di stabilizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11850113
|
Ohaus™
83021336 |
320 g | 0.0001 g | EX324M | ≤3 sec. |
6070.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15399032
|
Ohaus™
30061996 |
320 g | 0.0001 g | EX324M/AD | ≤3 sec. |
7250.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
Ohaus™ Explorer™ has advanced applications to simplify even the most complex laboratory measurements. Whether it's determining the difference between initial and residual weights or calculating the density of solids and liquids, the Explorer™ eliminates the need for time consuming manual calculations and data logging. The high resolution display and innovative user interface make balance setup and application use effortless. All 3 decimal place balances come with glass draft shield.- High resolution multi-lingual color VGA touch display with icons for simple operation
- Programmable multi-functional touch free sensors for cleanliness, speed and safety
- Multiple application modes plus library for storage of personal application settings
Specifica
EC, OIML, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010; CAN/CSA-C22.2 | |
Full-color VGA Graphic Touchscreen Display, 4-wire | |
90 H × 195 W x 154 mm D | |
Terminal, weighing base, 90mm weighing platform, w | |
ABS Plastic, Stainless Steel, Glass | |
1.5 ppm/°C | |
10°C to 30°C | |
Analytical and Precision Balance | |
90 mm | |
9.6 kg | |
0.6 A |
320 g | |
0.0001 g | |
80% Max. up to 30°C/86°F Decreasing Linearly | |
±0.0002 g | |
±0.0001 g | |
≤3 sec. | |
300 g, OIML E2 or ASTM Class 1 | |
Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Checkweighing | |
6.9 kg | |
AC Adapter Input: 100/240 VAC 0.6 A 50/60 Hz | |
50/60 Hz |