Learn More
p57Kip2Ab-6 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Deliver accurate, reproducible results with the Epredia™ p57Kip2 Ab-6, Mouse Monoclonal Antibody.
226.00€ - 1075.00€
Specifica
Antigene p57superscriptKip2superscript Ab-6
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Specie ospite Mouse
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12668776
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
MS-1062-P0
Concentrated 100 μL
226.00€
100µL
12688776
Vedere i documenti
Epredia
MS-1062-P1ABX
Concentrated 100 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12698776
Vedere i documenti
Epredia
MS-1062-PABX
Concentrated 200 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12678776
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
MS-1062-P1
Concentrated 500 μL
636.00€
500µL
12658776
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
MS-1062-P
Concentrated 1 mL
1075.00€
1mL
12628786
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
MS-1062-R7
Prediluted 7 mL
636.00€
7mL
12638786
Vedere i documenti
Epredia
MS-1062-RQ
Ready-to-Use 12 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
p57Kip2 (or CDKN1C) is a potent tight-binding inhibitor of several G1 cyclin complexes, and is a negative regulator of cell proliferation. The gene encoding human p57Kip2 is located on chromosome 11p15.5, a region implicated in both sporadic cancers, Wilm's tumor, and Beckwith-Wiedemann syndrome (BWS), a cancer syndrome, making it a tumor suppressor candidate. BWS is characterized by numerous growth abnormalities and an increased risk of childhood tumors. Several types of childhood tumors including Wilms' tumor, adrenocortical carcinoma and rhabdomyosarcoma display a specific loss of maternal 11p15 alleles, suggesting that genomic imprinting plays an important part. This region also contains two other imprinted genes, insulin-like growth factor II (IGF-II) and H19, both of which seem to be implicated in adrenal neoplasms.
Host Species: Mouse
Clone: 57P06; same as KP10
Isotype: IgG2b/κ
Species Reactivity: Human and Mouse. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant human p57Kip2 protein
Molecular Weight: 57kDa
Positive Control: LS174T cells, Colon CA or placenta
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting (Not suitable)
  • Immunoprecipitation (Native verified)
Specifica
Specifica
p57superscriptKip2superscript Ab-6
Monoclonal
Mouse
Cell Cycle
Primary
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Unconjugated
IVD
Recombinant human p57superscriptKip2superscript protein