Learn More
p63 Rabbit anti-Human, CoraLite 488, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.00€ - 367.00€
Specifica
Antigene | p63 |
---|---|
Applicazioni | Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining) |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | CoraLite 488 |
Specie ospite | Rabbit |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17781249
|
Proteintech
CL488-12143-20UL |
20 μL |
136.00€
20µL |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16850566
|
Proteintech
CL488-12143-100UL |
100 μL |
367.00€
100µL |
Spedizione stimata: 16-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The p63 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human p63. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The p63 antibody has been validated for the following applications: FC (Intra), IF analysis. This antibody is coralite™488.
Specifica
p63 | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
8626 | |
Primary |
Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining) | |
CoraLite 488 | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG |