Learn More
VACUUBRAND™ Package Rotary Vane Pump RZ 2.5 with FO/VS 16
The rotary vane pump package RZ 2.5 with oil mist filter and butterfly valve VS 16 offers great performance in a compact design - even with the gas ballast open, they enable a very good ultimate vacuum.
2945.00€
Specifica
Vuoto max 0.002 mbar
Portata 2.3 m3/hr.
Tipo di pompa Rotary Vane Vacuum Pump
Valori nominali armadio IP40
Applicazioni Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Evacuation of Small Volumes
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
17849816
Vedere i documenti
VACUUBRAND™
20798029
CEE
2945.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 18-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • High flow rates even at vacuum levels approaching ultimate vacuum
  • Very good ultimate vacuum even with gas ballast
  • Vacuum-tight at switch-off; external anti-suckback valve not needed
  • Large oil volume: Long intervals between oil changes
  • Ease of maintenance due to telescopic design
Specifica
Specifica
0.002 mbar
Rotary Vane Vacuum Pump
Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Evacuation of Small Volumes
230 V
2.3 m3/hr.
IP40
1.1 bar