Learn More
Bryson Packaging™ Foglio di alluminio
Codice prodotto. p-8010397
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12379548
Marca: Bryson Packaging™ AKL300040J
Adatta come involucro per applicazioni generiche e per numerose applicazioni di laboratorio. La lamina in alluminio Bryson Packaging™ è ideale per l'autoclavaggio. Disponibile in rotoli da 100 mm di larghezza con spessore da 18 μm e da 500 mm di larghezza con spessore da 12 μm. Rotoli da 75 m di lamina da imballaggio di qualità.
  • Suitable for general wrapping purposes and many laboratory applications, including:
    • sealing bottles
    • culture tubes
    • stopping leaks
    • reducing evaporation or heat losses
    • covering corks
    • making weighing boats or dishes
  • 75m rolls available in a variety of widths and gaugess
  • Ideal for use in autoclaves
  • Supplied in a cutter box
Specifica
Applicazioni Autoclavabile
Lunghezza (sistema imperiale) 246,1 piedi
Colore Argento metallizzato
Product Type Foglio di alluminio in dispenser
Larghezza (sistema metrico) 500 mm
Materiale Alluminio
Spessore 12 μm