Learn More
Buerkle™ Packaging Bags with Closure
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
80 mL
100 mL
140 mL
300 mL
400 ml
1000 ml
1500 mL
2500 mL
4500 ml
6500 mL
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
120 mm
130 mm
150 mm
170 mm
220 mm
250mm
300 mm
350 mm
400 mm
Larghezza (sistema metrico):
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Bags with a patented zipper closure. The film is waterproof and has good tear-resistance.
- LDPE, crystal-clear
- 0.05mm strong film
- Suitable for use with foodstuff
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 50.72 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 1500 mL |
| Tipo di chiusura | Zipper |
| Colore | Cristallino |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la conservazione, la raccolta, la protezione e la spedizione di campioni, materiale di vendita e alimenti |
| Materiale | LDPE (polietilene a bassa densità) |
| Sterilità | Non-sterile |
| Spessore (sistema metrico) | 0.05mm |
| Vedi altri risultati |