Learn More
Buerkle™ Sacchetti per confezionamento con chiusura
Con chiusura a zip per conservazione, raccolta, protezione e spedizione. I sacchetti per confezionamento con chiusura Buerkle™ sono adatti per campioni e materiale di vendita.
Marca: Buerkle™ 2348-0003
9.20 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21745" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Bags with a patented zipper closure. Contents remain dust-free. The film is waterproof and has good tear-resistance.- LDPE, crystal-clear
- 0.05mm strong film
- Suitable for use with foodstuff
Specifica
140 mL | |
For Storing, Collecting, Protecting and Shipping of Specimens, Samples and Sales Products and Foodstuffs | |
0.050 mm | |
120 mm |
Clear | |
LDPE | |
100/Pk. | |
80 mm |