Learn More
Buerkle™ Packaging Bags with Closure
Codice prodotto. 15524916 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
80 mL
100 mL
140 mL
300 mL
400 ml
1000 ml
1500 mL
2500 mL
4500 ml
6500 mL
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
120 mm
130 mm
150 mm
170 mm
220 mm
250mm
300 mm
350 mm
400 mm
Larghezza (sistema metrico):
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15524916
Marca: Buerkle™ 23480001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con chiusura a zip per conservazione, raccolta, protezione e spedizione. I sacchetti per confezionamento con chiusura Buerkle™ sono adatti per campioni e materiale di vendita.
Bags with a patented zipper closure. The film is waterproof and has good tear-resistance.
  • LDPE, crystal-clear
  • 0.05mm strong film
  • Suitable for use with foodstuff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 3.38 oz.
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Tipo di chiusura Zipper
Colore Clear
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) For Storing, Collecting, Protecting and Shipping of Specimens, Samples and Sales Products and Foodstuffs
Materiale LDPE
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0.05 mm
Quantità 100/Pk.
Spessore (sistema imperiale) 0.002 in.
Dimensioni (L x P) 130 x 60 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 130 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.36 in.
Larghezza (sistema metrico) 60 mm
Product Type Zip-seal Storage Bag