Learn More
Buerkle™ Packaging Buckets
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
3 L
5 l
10 L
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
132 mm
175 mm
225 mm
268 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura:
123 mm
131 mm
132 mm
194 mm
263 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Suitable for food or building material industries and non-aggressive chemicals in environmental protection, hosptials and household. Features strong handle and quality closure for product safety.
- Polipropilene bianco
- Air-tight closure
- Includes lid
Specifica
Specifica
| Product Type | Secchio per conservazione |
| Capacità (sistema metrico) | 1 L |
| Materiale | Polipropilene |
| Colore | Bianco |
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 132 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Adatto per l'industria alimentare o dei materiali edili e per sostanze chimiche non aggressive in applicazioni domestiche, ospedaliere o di salvaguardia dell'ambiente. |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 131 mm |
| Include | Chiusura di qualità con coperchio robusto |
| Quantità | Ciascuno |
Titolo del prodotto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur