Learn More
IKA™ R 1376 Paddle Stirrer
Overhead, paddle-shaped stirring element for gentle mixing at low to medium speeds.
Marca:  IKA™ 0000757800
Codice prodotto. 10435061
  • 435.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Tangential flow
  • Minimum turbulence
  • Good heat exchange
  • Gentle treatment of product
  • Use at low to medium speeds
Specifica
Specifica
Model R 1376
0.4 in.
10 mm
21.7 in.
800 rpm
5.9 in.
150 mm
Gentle mixing at low to medium speeds
550 mm
Paddle Stirrer