Learn More
Thermo Scientific™ Scala di pesi molecolari pre-colorata 10-180kDa PageRuler™
Thermo Scientific PageRuler Prestained Protein Ladder is a mixture of 10 blue-, orange-, and green-stained proteins (10 to 180 kDa) for use as size standards in protein electrophoresis (SDS-PAGE) and western blotting.
169.00€ - 642.00€
Specifica
Metodo di rilevamento Colorimetric, NIR Fluorescence (700 nm), RGB Fluorescence (555 nm)
Number of Markers 10
Product Type Protein Ladder
Ready to Load Yes
Intervallo dimensioni 10 to 180 kDa
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11812124
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
26616
2 x 250 μL
169.00€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11822124
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
26617
10 x 250 µl
642.00€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific PageRuler Prestained Protein Ladder is a mixture of 10 blue-, orange-, and green-stained proteins (10 to 180 kDa) for use as size standards in protein electrophoresis (SDS-PAGE) and western blotting. The protein ladder is supplied in a ready-to-use format for direct loading onto gels; no need to heat, reduce, or add sample buffer prior to use.
Applications
  • Monitoring protein migration during SDS-polyacrylamide gel electrophoresis
  • Monitoring protein transfer onto membranes after western blotting
  • Sizing of proteins on SDS-polyacrylamide gels and western blots
Specifica
Specifica
Colorimetric, NIR Fluorescence (700 nm), RGB Fluorescence (555 nm)
Protein Ladder
10 to 180 kDa
Bolt™ Bis-Tris Plus Gels, Novex™ Tricine Gels, Novex™ Tris-Glycine Gels, NuPAGE™ Bis-Tris Gels, NuPAGE™ Tris-Acetate Gels, SDS-PAGE Gels
PageRuler™
10
Yes
3 colors: Blue, Orange, Green
180, 130, 100, 70, 55, 40, 35, 25, 15, 10 kDa
Approved for shipment on Wet or Dry Ice