Learn More
Brady™ Paint
Paint for floor and road markings.
261.00€ - 530.00€
Specifica
Quantità | 1 Ea. |
---|---|
Product Type | Paint |
Da utilizzare con (applicazione) | Floor Marking, Traffic Control |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11741106
|
Brady™
804319 |
Black |
261.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11731106
|
Brady™
804318 |
White |
530.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For Floor Marking.
- For Traffic Control.
Specifica
1 Ea. | |
Paint | |
Floor Marking, Traffic Control |