Learn More
Atago™ PAL-88S Model Digital Hand-Held Pocket Refractometer
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
10°C to 40°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Handheld Digital Pocket Refractometer |
| Scale Range | 0 to 90% (V/V) Propylene Glycol, 0°C to -50°C Propylene Glycol Freezing Point |
| Modello | PAL-88S |
| Accuracy | ±0.4% (V/V) Propylene Glycol/±1°C Freezing Point of Propylene Glycol/±1°C Temperature |
| Risoluzione | 0.2% (V/V) Propylene Glycol Concentration/1°C Freezing Point of Propylene Glycol/0.1°C Temperature |
| Tempo di misurazione | 3 sec. |
| Protezione IP | IP65 |
| Peso (sistema metrico) | 100 g |
| Dimensioni (L x P x A) | 31 x 55 x 109 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 109 mm |
| Vedi altri risultati |