Learn More
SGE™ PAL Gas Tight Headspace Autosampler Syringes with 56mm Fixed Needle
Codice prodotto. p-6827064
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2.5 mL
Calibro dell'ago:
23 G
26 G
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.47 mm
0.63 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12655597
Marca: SGE™ 008131
Operates at highest temperatures. SGE PAL Gas Tight Headspace Autosampler Syringes with 56mm Fixed Needle improves analysis workflow and are specifically for use on CTC PAL and LEAP autosamplers.
  • Feature Diamond Syringe Technology
  • Improved solvent resistance
  • Increased operational smoothness
  • Designed specifically for PAL
  • Better level of accuracy due to reduced carryover and no risk of adhesive contamination
  • Perform up to 150°C and have an energized plunger tip to ensure a gas tight seal
Specifica
Calibro dell'ago 23 G
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.63 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gas chromatography
Product Type Autosampler Syringe
Modello 1MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.63H
Volume (sistema metrico) 1 mL
Lunghezza (sistema metrico) ago 56 mm
Stile del punto dell'ago Side Hole
Da utilizzare con (apparecchiatura) CTC, CombiPAL, PAL, LEAP
Tipo di collegamento Fixed