Learn More
Abnova™ PALB2/CEN16q FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca:  Abnova™ FG0182.100uL
Codice prodotto. 16053285
  • 1475.00€ / 100µL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Store at 4°C in the dark.
Tube
79728
100 μL
DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 125 uL for each 100 uL FISH Probe
FISH-Ce
DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 125 uL for each 100 uL FISH Probe