Learn More
Palladium(II) acetylacetonate --force to the web--, 35% Pd
Codice prodotto. 11344112 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11344112
Marca: Thermo Scientific Acros 197580050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14024-61-4 | C10H14O4Pd | 304.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14024-61-4
Formula molecolare C10H14O4Pd
Molecular Weight (g/mol) 304.64
Numero MDL MFCD00000025 MFCD00000025
InChI Key JKDRQYIYVJVOPF-FDGPNNRMSA-L
Sinonimo palladium diacetonate, acetylacetone palladium ii salt, bis 2,4-pentanedionato palladium ii
PubChem CID 53384484
IUPAC Name (E)-4-oxopent-2-en-2-olate;palladium(2+)
SMILES [Pd++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium(II) acetylacetonate
Punto di fusione 190.0°C
Nota nome 35% Pd
Colore Brown-Red
Forma fisica Solution
Quantità 5 g
Formula lineare (CH3COCH=C(CH3)O)2Pd
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in benzene
Peso formulazione 304.61
Percent Purity 35% (Pd)
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Palladium(II) acetylacetonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P420-Conservare lontano da altri materiali.