missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Palladium(II) chloride, solution, Pd 20-25% w/w (cont. Pd), Thermo Scientific™

Codice prodotto. 11470241
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 7647-10-1
Formula molecolare Cl2Pd
Molecular Weight (g/mol) 177.32
Numero MDL MFCD00003558
InChI Key PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
PubChem CID 24290
ChEBI CHEBI:53434
IUPAC Name dichloropalladium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]

Specifica

Materiale o nome chimico Palladium(II) chloride Solution
Colore Brown
Numero UN UN3264
Concentrazione Pd 20 to 25% w/w (cont. Pd)
Informazioni di solubilità Soluble in aqueous metal halides,water,acetone,alcohol,hydrobromic acid and hydrochloric acid.
Peso formulazione 177.31
Quantità 1 g
Forma fisica Liquid
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato