Learn More
Palladium Nickel gauze, 50 mesh woven from 0.1578mm (0.0062in) dia wire, Thermo Scientific Chemicals
Filtration
503.51€ - 1643.18€
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium Nickel gauze
Nota nome 50 mesh woven from 0.1578mm (0.0062 in.) dia. wire
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Pd:Ni; 95:5 wt%
Numero MDL MFCD05863544
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11439920
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
044698.FL
75 x 75 mm
503.51€
Pezzo
11449920
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
044698.GT
150 x 150 mm
1643.18€
Descrizione
Palladium Nickel gauze is used in filtrations. It is also used as a capture gauze for platinum recovery in ammonia oxidation apparatus with a pressure of 4 atm (405 kPa) and a temperature of 8500C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Palladium Nickel gauze
Pd:Ni; 95:5 wt%
Insoluble in water.
Wire Cloth
50 mesh woven from 0.1578mm (0.0062 in.) dia. wire
MFCD05863544
50 Mesh
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H351-H317
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350-H373
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures