Learn More
Palladium Silver foil, 0.25mm (0.01in) thick, 99.9% (metals basis excluding Pt), Thermo Scientific Chemicals
454.26€ - 3661.00€
Specifica
Materiale o nome chimico | Palladium Silver foil |
---|---|
Nota nome | 0.25mm (0.01 in.) thick |
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso | Pd:Ag; 75:25 wt% |
Note percentuale saggio | (metals basis excluding Pt) |
Numero MDL | MFCD02091738 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11315427
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042683.FF |
25 x 25 mm |
454.26€
25mm |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11336139
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042683.FI |
50 x 50 mm |
1698.45€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11305427
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042683.GH |
100 x 100 mm | N/A | ||||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Palladium Silver foil | |
Pd:Ag; 75:25 wt% | |
MFCD02091738 | |
Odorless | |
Foil |
0.25mm (0.01 in.) thick | |
(metals basis excluding Pt) | |
99.9% | |
≈1.82g/25x25mm |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures