Learn More
Honeywell™ Panoramasque™ Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
The Panoramasque™ Full-Face APR is a Mono filter with Rd40 thread connection system that offers respiratory protection, depending on the canister type assembled on it.
152.53€ - 295.00€
Specifica
Certifications (EN) | EN 136:1989 |
---|---|
Tipo di collegamento | 1/7 in. Rd40 Thread System |
Tipo di filtro | Mono-Filter |
Product Type | Full-Face Air Purifying Respirator (APR) |
Da utilizzare con (applicazione) | Chemical Industry, Oil and Gas Industries, Pharmaceutical Industry |
Codice del prodotto | Marca | Facepiece Material | Materiale (lente) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Facepiece Material | Materiale (lente) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12612923
|
Honeywell™
1710395 |
EPDM | PMMA | With Speech Diaphragm (Metal) |
183.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12652923
|
Honeywell™
1710987 |
Silicone | PMMA | With Speech Diaphragm (Metal) |
295.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12672923
|
Honeywell™
1711001 |
EPDM | Laminated Glass for Chemical Hazards | Without Speech Diaphragm |
258.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15952912
|
Honeywell™
1710980 |
Silicone | PMMA | Without Speech Diaphragm |
245.92€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12602923
|
Honeywell™
1710394 |
EPDM | PMMA | Without Speech Diaphragm |
185.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12662923
|
Honeywell™
1711000 |
EPDM | Specific for Chlorine Hazards | Without Speech Diaphragm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Product Type: Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
- Material (Body): EPDM or Silicone
- Material (Lens): PMMA, Glass, Chlorine Hazard Specific
- Color: Black, Yellow
- Cartridge: Single Filter via Rd40 (1/7 in.) Connection
- Use with: EN141 or EN143 Class 1 or 2 Cert. Honeywell Filters
- PPE Class: Variable (Dependant on Cartridge)
- Hazard Types: Particulates, Gas, Vapor, Smoke
- Applications: Chemical Industry, Oil and Gas Industries, Pharmaceutical Industry
Specifica
EN 136:1989 | |
Mono-Filter | |
Chemical Industry, Oil and Gas Industries, Pharmaceutical Industry | |
Yes |
1/7 in. Rd40 Thread System | |
Full-Face Air Purifying Respirator (APR) | |
EN141 or EN143 Class 1 or 2 Cert. Honeywell Filters |