Learn More
Motic™ Panthera E Trinocular Microscope
Codice prodotto. 15980581
Click to view available options
Tipi di obiettivo:
CCIS SC Plan Achromaticic, DIN
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15980581
Marca: Motic™ 1100104600172
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For basic work in small life science labs and educational environments.
  • Entry model in a new generation of transmitted light microscopes.
  • Trinocular microscope for basic work in small life science laboratories and educational environments.
  • Sections, smears, and native transparent samples can be examined with this microscope's redesigned SC Plan achromatic objectives.
  • Stand features a reversed, 4-fold nosepiece with a rackless x/y stage without prominent gear.
  • Illumination is provided by a 1W LED light source in a fixed Koehler setup.
Specifica
Tipo di condensatore Focusable and centerable Abbe condenser N.A. 0.90/1.25 with slot for contrast sliders
Diaframma Iris
Eyepiece Widefield N-WF10X/20 mm with diopter adjustment
Head Style Siedentopf Trinocular, 360° swiveling
Tipo di illuminazione Fixed Koehler LED with Intensity Control 1w
Potenza di ingrandimento 4X, 10X, 40X, 100XS (oil)
Modello Panthera E Trinocular
Tipi di obiettivo CCIS SC Plan Achromaticic, DIN
Include Dust cover, power cord, Allen key, immersion oil (5 ml)
Revolver portaobiettivi Reversed quadruple
Design ottico Color Corrected Infinity Optical System (CCIS™)
Dimensioni (L x P x A) 282 x 210 x 395 mm
Peso (sistema metrico) 7.5 kg
Requisiti elettrici 110/240 V (CE), USB 2.0 for battery pack
Tensione 110/240 V (CE)