Learn More
Motic™ Panthera E2 Microscopio Biologico
Il microscopio Panthera E2 è progettato per soddisfare le esigenze dei laboratori accademici, ha un design intuitivo. Costruito con materiali di alta qualità e ingegneria precisa, con testa rotante a 360° concepita per essere riposto senza occupare troppo spazio.
1225.00€ - 1405.00€
Specifica
Eyepiece | Widefield N-WF10X/20mm with diopter adjustment on both |
---|---|
Head Style | Siedentopf Binocular, 360° Swiveling, 25° Inclined |
Tipo di illuminazione | Transmitted Illumination Fixed Koehler LED 1W with Intensity Control |
Product Line | Panthera |
Product Type | Panthera E2 Upright Biological Binocular Microscope |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Potenza di ingrandimento | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Potenza di ingrandimento | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17435629
|
Motic™
1100104601111 |
Panthera E2 Binocular 4X, 10X, 40X, 100X Oil | 40X, 100X, 400X, 1000X |
1405.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17629820
|
Motic™
1100104601112 |
Panthera E2 Binocular 4X, 10X, 40X | 40X, 100X, 400X |
1225.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Il Panthera E2 è uno strumento destinato alla didattica e al laboratorio semplice. Ha un tavolino meccanico senza cremagliera sporgente; la testa rotante a 360º è perfetta per riporre lo strumento in uno spazio compatto dopo l'uso. Gli obiettivi Plan UC di alta qualità e l'efficiente illuminazione a LED, con un consumo energetico molto basso, consentono a questo sistema di funzionare a batteria per diverse ore, rendendo il Panthera E2 un microscopio perfetto da usare sul campo. (Batteria non inclusa).
- Testa binoculare tipo Siedentopf, tubo inclinato a 25º, girevole a 360º, ruotabile a 180º
- Oculari a grande campo UC-WF10X/20 mm ad alto punto focale con regolazione diottrica su entrambi gli oculari e parafocali
- Revolver quadruplo invertito
- Indicatore di intensità luminosa LED
- Sistema di messa a fuoco macro e micrometrica coassiale con regolazione della tensione
- Tavolino meccanico con comandi coassiali ergonomici sul lato destro, sistema senza cremagliere sporgenti
- Condensatore Abbe N.A. 0,90 con diaframma a iride e apertura per slider
- Illuminazione a LED con controllo dell'intensità luminosa
- Porta USB per l'alimentazione di videocamere
- Alimentazione 100V-240 V (CE)
- Cavo di alimentazione, chiave a brugola e coperchio di protezione
Specifica
Widefield N-WF10X/20mm with diopter adjustment on both | |
Transmitted Illumination Fixed Koehler LED 1W with Intensity Control | |
Panthera E2 Upright Biological Binocular Microscope | |
7.5 kg |
Siedentopf Binocular, 360° Swiveling, 25° Inclined | |
Panthera | |
Infinite |