Learn More
Motic™ Panthera E2 Microscopio Biologico
Il microscopio Panthera E2 è progettato per soddisfare le esigenze dei laboratori accademici, ha un design intuitivo. Costruito con materiali di alta qualità e ingegneria precisa, con testa rotante a 360° concepita per essere riposto senza occupare troppo spazio.
1400.00€ - 1575.00€
Specifica
Tipo di condensatore | Focusable, Centerable Abbe Condenser N.A. 0.90/1.25 with Slot for Contrast Sliders |
---|---|
Tipo di display | Eyepiece Only |
Eyepiece | Widefield N-WF10X/20mm with diopter adjustment on both |
Head Style | Siedentopf Trinocular, 360° Swiveling, 25° Inclined |
Tipo di illuminazione | Transmitted Illumination Fixed Koehler LED 1W with Intensity Control |
Codice del prodotto | Marca | Potenza di ingrandimento | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Potenza di ingrandimento | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17649820
|
Motic™
1100104601122 |
40X, 100X, 400X |
1400.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17639820
|
Motic™
1100104601121 |
40X, 100X, 400X, 1000X |
1575.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Il Panthera E2 è uno strumento destinato alla didattica e al laboratorio semplice. Ha un tavolino meccanico senza cremagliera sporgente; la testa rotante a 360º è perfetta per riporre lo strumento in uno spazio compatto dopo l'uso. Gli obiettivi Plan UC di alta qualità e l'efficiente illuminazione a LED, con un consumo energetico molto basso, consentono a questo sistema di funzionare a batteria per diverse ore, rendendo il Panthera E2 un microscopio perfetto da usare sul campo. (Batteria non inclusa).
- Testa trinoculare tipo Siedentopf, tubo inclinato a 25º, girevole a 360º, ruotabile a 180º (ripartitore ottico fisso 50:50)
- Oculari a grande campo UC-WF10X/20 mm ad alto punto focale con regolazione diottrica su entrambi gli oculari e parafocali
- Revolver quadruplo invertito
- Indicatore di intensità luminosa LED
- Sistema di messa a fuoco macro e micrometrica coassiale con regolazione della tensione
- Tavolino meccanico con comandi coassiali ergonomici sul lato destro, sistema senza cremagliere sporgenti
- Condensatore Abbe N.A. 0,90 con diaframma a iride e apertura per slider
- Illuminazione a LED con controllo dell'intensità luminosa
- Porta USB per l'alimentazione di videocamere
- Alimentazione 100V-240 V (CE)
- Cavo di alimentazione, chiave a brugola e coperchio di protezione
Specifica
Focusable, Centerable Abbe Condenser N.A. 0.90/1.25 with Slot for Contrast Sliders | |
Widefield N-WF10X/20mm with diopter adjustment on both | |
Transmitted Illumination Fixed Koehler LED 1W with Intensity Control | |
Panthera E2 Upright Biological Trinocular Microscope | |
7.5 kg |
Eyepiece Only | |
Siedentopf Trinocular, 360° Swiveling, 25° Inclined | |
Panthera | |
Infinite |