Learn More
Epredia™ Papanicolaou OG-6 and Modified OG Stains
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 gal.
Tipo:
OG-6 Papanicolaou Stain
Dimensione della confezione:
3.79L
Descrizione
- OG-6 stains the keratinized areas of the cell
- Modified OG is a Gill modification that minimizes precipitation and reduces staining time
- Use OG-6 with EA-36 or EA-50 when staining gynecological specimens
- Use modified OG with EA-65 for staining non-gynecological specimens
Specifica
Specifica
| Tipo | OG-6 Papanicolaou Stain |
| Quantità | 1 gal. |