Learn More
Paper Phenolphtalein EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Specifica
Quantità | 50 mL |
Nomi componenti o analita | Paper Phenolphtalein |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Identificativo prodotto
- Phenolphthalein paper. European Pharmacopoeia Ref: 1063704 (RP 151)
- Pericolo
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 1A
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .