Learn More
Epredia™ Paraffin Type 1, 3, 6, 9
Find the perfect fit with four different blends of highly refined paraffin and polymers, offering a choice of infiltration times and cutting characteristics.
Marca: Epredia™ 8334
Dettagli aggiuntivi : CAS : 8002-74-2 Peso : 0.20000kg
Descrizione
- All paraffins melt between 55° and 57°C and are triple filtered to 0.5μm
- Flake form has a greater surface-to-weight ratio than pellets, resulting in a faster melting time
- Type 1 contains no polymer and offers rapid infiltration
- Type 3 contains minimal polymer and offers fast infiltration
- Type 6 is harder than Type 3 and allows for thinner sections
- Type 9 has the highest polymer content available and yields extremely thin sections
Ordering Information:
Packaged in convenient, easy-to-open, resealable bags
Specifica
54° to 57°C | |
Paraffin | |
2 lb. | |
Infiltration Only |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: parrafin waxes and hydrocarbon waxes, 2,6-ditertbutyl-p-cresol