Learn More
Epredia™ Paraffin Type 1, 3, 6, 9
Find the perfect fit with four different blends of highly refined paraffin and polymers, offering a choice of infiltration times and cutting characteristics.
Marca:  Epredia™ 8336
Dettagli aggiuntivi : Peso : 9.80000kg
Codice prodotto. 12066669
  • 98.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 20-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • All paraffins melt between 55° and 57°C and are triple filtered to 0.5μm
  • Flake form has a greater surface-to-weight ratio than pellets, resulting in a faster melting time
  • Type 1 contains no polymer and offers rapid infiltration
  • Type 3 contains minimal polymer and offers fast infiltration
  • Type 6 is harder than Type 3 and allows for thinner sections
  • Type 9 has the highest polymer content available and yields extremely thin sections
Ordering Information:
Packaged in convenient, easy-to-open, resealable bags
Specifica
Specifica
54° to 57°C
Paraffin
2 lb.
Infiltration and Embedding
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: parafin waxes and hydrocarbon waxes, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, microcrystalinewax