Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehyde, 16% w/v aq. soln., methanol free
Codice prodotto. 11400580
Click to view available options
Quantità:
2 x 10 mL
10 x 10 mL
Dimensione della confezione:
100mL
20mL
Codice prodotto. 11400580
Marca: Thermo Scientific Chemicals 043368.9M
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Paraformaldehyde, CH2O, CAS Number-30525-89-4, methylene oxide, oxomethane, paraform, oxymethylene, formalin, formol, methyl aldehyde, paraformaldehyde, formic aldehyde, methanal, 10 x 10mL, CHEBI:16842, Hazard Class: 9; Packaging Group: III, 200-001-8, H312+H332-H315-H317-H319-H335-H341-H350
Paraformaldehyde is used as a disinfectant, hardening agent and waterproofing agent. It is also used to prepare adhesives, resins and dentistry as an antiseptic and contraceptive. It is also employed as a thermoplastic. In addition, it is used in the preparation of formalin fixatives for tissues or cells during the samples subjected to florescence studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare CH2O
Molecular Weight (g/mol) 30.03
InChI Key WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC Name formaldeide
SMILES C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Paraformaldehyde
Nota nome Micro filtered
Numero MDL MFCD00003274
Quantità 10 x 10 mL
Indice di Merck 14,7025
Informazioni di solubilità Soluble in chlorophenol and many organic solvents. Insoluble in ether and alcohol.
Forma fisica Liquido, inserito in ampolle sotto argon
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Paraformaldehyde, 16% w/v aqueous solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Formaldehyde