Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehyde fixative solution
84.92€ - 154.77€
Specifica
Materiale o nome chimico | Paraformaldehyde fixative solution |
---|---|
Forma fisica | Liquid |
Numero MDL | MFCD00133991 |
Informazioni di solubilità | Miscible with water. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15434459
|
Thermo Scientific Chemicals
J61984.AK |
250 mL |
84.92€
250mL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15444459
|
Thermo Scientific Chemicals
J61984.AP |
500 mL |
154.77€
500mL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Paraformaldehyde fixative solution finds application in proteins, peptides and the enzymes of low molecular weight.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Paraformaldehyde fixative solution | |
Liquid | |
MFCD00133991 | |
Miscible with water. |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H351-H317
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P333+P313-P363-P501c
H317-H318-H351
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Keep cold
- Paraformaldehyde fixative solution
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Paraformaldehyde