Learn More
Paraformaldehyde Solution, 16%, Methanol Free, MP Biomedicals™
Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantità:
2 x 10 mL
10 x 10 mL
Unit Size:
100mL
20mL
Description
Recommended for use in the preparation of formalin fixatives for tissues or cells when the samples are to be used in florescence studies.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Paraformaldehyde Solution |
| CAS max % | 0.16, 0.84 |
| Formula molecolare | (CH2O)n |
| Quantità | 10 x 10 mL |
| Sinonimo | Polyoxmethylene, POM |
| Percent Purity | 0.16 |
| Grado | Methanol free |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 16% aqueous solution |
| Forma fisica | Liquid |
Safety and Handling
Product Identifier
- Paraformaldehyde, 16% aq soln, methanol free
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H302 + H312 + H332-Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: paraformaldehyd