Learn More
Parker domnick hunter™ Ultra-High Purity Hydrogen Generators for GC and GC/MS
Descrizione
Generazione di idrogeno semplicemente da acqua deionizzata ed elettricità, a bassa pressione e solo su richiesta. Sono disponibili tre diversi modelli, con portate comprese tra 160 ml/min. e 500 ml/min. Tutti i modelli dispongono di un esclusivo sistema di monitoraggio e allarme del generatore che garantisce un'elevata affidabilità e la sicurezza dell'utente.
- La membrana a scambio ionico produce un flusso di idrogeno ultra puro, che viene purificato ulteriormente dall'essiccatore rigenerativo per l'uso come gas di trasporto
- Gas su richiesta: nessuna fase di riscaldamento
- Le unità di gestione dell'acqua e della compressione cellulare garantiscono la longevità e l'affidabilità delle cellule
- Il sistema di monitoraggio/allarme rileva automaticamente eventuali perdite di idrogeno e monitora continuativamente i parametri vitali
- Il sistema di protezione da esplosioni a sette stadi insieme a quantità minime di gas immagazzinato assicurano la sicurezza del funzionamento
I prodotti inclusi in questo gruppo sono dotati di un'alimentazione universale e possono essere usati con qualsiasi tensione 100-230 V 50/60 Hz.
Compliance
Conformità e registrazione CE, CSA e UL.
Warranty
Due anni (cella), un anno (intero strumento)
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE, CSA, UL |
| Profondità (sistema imperiale) | 18.5 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 47 cm |
| Portata | 250 ml/min. |
| Altezza (sistema imperiale) | 17.9 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 45.6 cm |
| Temperatura operativa ambiente max | Da 5 ° a 40 °C |
| Porta di uscita | 0.125 in. compression fitting |
| Tensione | Da 90 a 264 V |
| Peso (sistema metrico) | 25 kg |
| Vedi altri risultati |