Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paroxetine hydrochloride hemihydrate, 98%
Codice prodotto. 15863855
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110429-35-1
Formula molecolare C19H20FNO3
Molecular Weight (g/mol) 329.37
InChI Key AHOUBRCZNHFOSL-YOEHRIQHSA-N
IUPAC Name (3S,4R)-3-[(2H-1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine
SMILES FC1=CC=C(C=C1)[C@@H]1CCNC[C@H]1COC1=CC=C2OCOC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Paroxetine hydrochloride hemihydrate
Colore Clear Colorless
Intervallo percentuale saggio 97.5 % min. (HPLC)
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: very slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, dmf, ethanol
Peso formulazione 374.83
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Paroxetine hydrochloride hemihydrate, 98%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Piperidine, Paroxetine hydrochloride