Learn More
3M™ Filtri gas, vapori e particolato
Offers low breathing resistance. The 3M Particulate Filter uses bayonet-style cartridges for half- or full-facemasks.
Marca:  3M™ 7100015050
69.20 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22860kg
Codice prodotto. 12322329
  • 120.00€ / 10 paia
Spedizione stimata: 04-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Lightweight particulate filters with low breathing resistance
  • Bayonet-style cartridge connection for fitting to facepiece
  • Filters approved to EN143:2000
Specifica
Specifica
EN143 : 2000, CE Approved
Solid and liquid particles
Filtro
Bayonet
P2R
Half- and Full-face masks