Learn More
3M™ Respiratori per particolato
Click to view available options
Tipo di filtro:
FFP1
FFP2
With Exhalation Valve:
No
Sì
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 200
Descrizione
Provides comfortable, solid, and professional protection at an affordable price.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN149:2001+A1 2009 NR D |
| Colore | White |
| Design Type | Diamond-shaped front, single loop strap |
| Tipo di filtro | FFP1 |
| With Exhalation Valve | Sì |
| Efficienza filtro | FFP1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Exposure to dust particles and /or solid and non-volatile liquid particles |
| Include | Includes yellow coloured noseclip for easy identification (FFP1) |
| Forma | Diamond shape front |