Learn More
DiscoverX PathHunter™ DLD1 IL7R/CRLF2 Dimerization Cell Line
The PathHunter™ DLD1 IL7R/CRLF2 Dimerization Cell Line measures ligand-induced dimerization of IL7R/CRLF2 . This cell line ships as two vials of cryopreserved cells.
Marca: DiscoverX 93-1019C13
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
The PathHunter™ IL7R/CRLF2 Dimerization cell line is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting receptor-receptor interaction. This cell line enables assessment of ligand (e.g. TSLP) induced dimerization of IL7R/CRLF2 receptors. This product uses EFC technology. The cell line included overexpresses IL7R target protein fused to PK alongside CRLF2 target protein fused to EA. Upon ligand-induced dimerization of IL7R/CRLF2, detectable EFC signal is produced. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.Specifica
Dimerization | |
Cell Lines | |
2 Vials | |
NM_002185.3 |
DLD1 | |
TSLP | |
IL7R/CRLF2 |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.