Learn More
DiscoverX PathHunter™ U2OS ErbB2/ErbB4 Dimerization Cell Line
The PathHunter™ U2OS ErbB2/ErbB4 Dimerization Cell Line measures ligand-induced dimerization of ErbB2/ErbB4 . This cell line ships as two vials of cryopreserved cells.
Marca: DiscoverX 93-0960C3
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
The PathHunter™ ErbB2/ErbB4 Dimerization cell line is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting receptor-receptor interaction. This cell line enables assessment of ligand (e.g. heregulinβ-1) induced dimerization of ErbB2/ErbB4 receptors. This product uses EFC technology. The cell line included overexpresses ErbB2 target protein fused to PK alongside ErbB4 target protein fused to EA. Upon ligand-induced dimerization of ErbB2/ErbB4 , detectable EFC signal is produced. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.Specifica
Dimerization | |
Cell Lines | |
2 Vials | |
NM_004448.2 |
U2OS | |
Recombinant Human Heregulinβ-1 | |
ErbB2/ErbB4 |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.