missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DiscoverX PathHunter™ U2OS PD-L1 Ligand Cell Line

Codice prodotto. 17384329
Encompass
Click to view available options
Quantità:
2 Vials
Dimensione della confezione:
2 fiale
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17384329

Marca: DiscoverX 931066C3

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The PathHunter™ U2OS PD-L1 Ligand Cell Line works with Checkpoint signaling cell lines to induce SH2 domain protein recruitment. This cell line ships as two vials of cryopreserved cells.

The PathHunter PD-L1 Ligand cell line is a stable, engineered cell line designed for use with PD-1 Checkpoint Signaling Cell Lines. When co-cultured, the PD-L1 expressed in this cell line will induce activity of PD-1 receptors, which may be assayed through SH2 domain protein recruitment. This product is a companion product designed to work with Immunoglobulin Superfamily Checkpoint Assays. The cell line included overexpresses PD-L1 cell surface ligand. When co-cultured with the corresponding Checkpoint Signaling Cell Line, the PD-L1 ligand binds to the checkpoint receptor, inducing receptor activity. This receptor activity leads to recruitment of the relevant SH2 domain protein to the checkpoint receptor inside the receptor cell line and production of EFC signal. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.

Specifica

Assay Entry Ligand Presenting
Linea cellulare U2OS
Da utilizzare con (applicazione) Cell Lines
Quantità 2 Vials
Target Entry PD-L1
Numero di accesso NM_014143.3
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato