Learn More
DiscoverX PathHunter™ U2OS PTGER1 β-Arrestin Cell Line
The PathHunter™ U2OS PTGER1 β-Arrestin Cell Line measures PTGER1 (GPCR) activity via recruitment of β-Arrestin2. This cell line ships as two vials of cryopreserved cells.
Marca:  DiscoverX 93-0937C3
Encompass
Codice prodotto. 17394039
  • 33718.50€ / 2 fiale
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The PathHunter™ PTGER1 β-Arrestin cell line is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand (e.g. prostaglandin E2) based activation of PTGER1 GPCR activity via detection of β-arrestin recruitment. This product uses EFC technology (www.discoverx.com/technologies-platforms/enzyme-fragment-complementation-technology). The included cell line overexpresses PK-tagged PTGER1 and EA-tagged β-Arrestin 2. Activation of PTGER1 stimulates the recruitment of β-Arrestin 2 and produces EFC signal. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Specifica
Specifica
β-Arrestin Recruitment
Cell Lines
2 Vials
NM_000955.2
U2OS
Prostaglandin E2
PTGER1
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.