Learn More
DiscoverX PathHunter™ U2OS TSHR (Long Isoform) β-Arrestin-1 Cell Line
The PathHunter™ U2OS TSHR (Long Isoform) β-Arrestin-1 Cell Line measures TSHR(L) (GPCR) activity via recruitment of β-Arrestin-1. This cell line ships as two vials of cryopreserved cells.
Marca: DiscoverX 93-0912C3
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
The PathHunter™ TSHR(L) (ARR1) cell line is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand (e.g. TSH) based activation of TSHR GPCR activity via detection of β-arrestin recruitment. This product uses EFC technology (www.discoverx.com/technologies-platforms/enzyme-fragment-complementation-technology). The included cell line overexpresses PK-tagged TSHR and EA-tagged β-Arrestin-1. Activation of TSHR stimulates the recruitment of β-Arrestin-1 and produces EFC signal. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.Specifica
β-Arrestin Recruitment | |
Cell Lines | |
2 Vials | |
NM_000369.2 |
U2OS | |
TSH, Thyroid stimulating hormone, Human | |
TSHR(L) (ARR1) |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.