Learn More
Intelsius™ PathoSorb Absorbent Pouch
Protect and separate sample vials with this PathoSorb Absorbent sample Pouch.
Marca: Intelsius™ AB005
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Keeps sample tubes safe and secure
- Lint free
- Suitable in supporting UN3373 Category B and UN2900/UN2814 Category A transport regulations
Specifica
4 Bays | |
Absorbent Sample Pouch | |
152 mL |
UN3373, UN2900, UN2814 | |
225 x 125 mm (8.9 x 4.9 in.) |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.