Learn More
Intelsius™ PathoSorb Absorbent Pouch
Protect and separate sample vials with this PathoSorb Absorbent sample Pouch.
Marca:  Intelsius™ AB008
Encompass_Preferred
Codice prodotto. 17328589
  • 145.42€ / pezzi 200
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Keeps sample tubes safe and secure
  • Lint free
  • Suitable in supporting UN3373 Category B and UN2900/UN2814 Category A transport regulations
Specifica
Specifica
6 Bays
Absorbent Sample Pouch
215 mL
UN3373, UN2900, UN2814
325 x 125 mm (12.8 x 4.9 in.)
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.