Learn More
Intelsius™ PathoSorb Absorbent Sheet
The PathoSorb Absorbent Sheet is a lint free absorbent sheet that reduces the contamination risk and satisfies category A and B transport regulations when transporting samples.
Marca: Intelsius™ AB007
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- 600 mL saline absorbency capacity
- 693 mL water absorbency capacity
- Lint free
- Super Absorbent
- Suitable in supporting UN3373 Category B and UN2900/UN2814 Category A transport regulations
Specifica
Absorbent Sample Sheet | |
470 x 295 mm (18.5 x 11.6 in.) | |
600 mL |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.