Learn More
Emma Safety Footwear Paul Safety Shoes
An ideal choice when optimal foot protection is required. A strong, solid steel plate in the sole and resilient leather uppers defend the feet from unexpected hazards. Perfectly balanced, anatomical arch support will keep feet feeling fit and fresh.
127.00€ - 128.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo di chiusura | Laces |
Colore | Black |
Progettazione | Paul |
Materiale rivestimento interno | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15958831
|
Emma Safety Footwear
MM70084637 |
37 |
128.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15968831
|
Emma Safety Footwear
MM70084638 |
38 |
128.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15795233
|
Emma Safety Footwear
MM70084639 |
39 |
127.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15978831
|
Emma Safety Footwear
MM70084640 |
40 |
128.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15705243
|
Emma Safety Footwear
MM70084641 |
41 |
127.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15988831
|
Emma Safety Footwear
MM70084644 |
44 |
128.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15998831
|
Emma Safety Footwear
MM70084645 |
45 |
128.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15908841
|
Emma Safety Footwear
MM70084646 |
46 |
128.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15918841
|
Emma Safety Footwear
MM70084647 |
47 |
128.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15928841
|
Emma Safety Footwear
MM70084648 |
48 |
128.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- Full grain leather construction
- GripForce™ Duo Heat Resistant Outsole
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver for drier, fresher feet
- Sanitized
Specifica
EN ISO 20345:2011 | |
Black | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Steel |
Laces | |
Paul | |
Leather |