missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PBEF/Visfatin/NAMPT Antibody (362616), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB4044T
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
PBEF/Visfatin/NAMPT Monoclonal antibody specifically detects PBEF/Visfatin/NAMPT in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Specifica
| PBEF/Visfatin/NAMPT | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF | |
| 362616 | |
| Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| EC 2.4.2.12, MGC117256, NAmPRTase, Nampt, nicotinamide phosphoribosyltransferase, PBEF1110035O14Rik, PBEF1DKFZp666B131, Pre-B cell-enhancing factor, pre-B-cell colony enhancing factor 1, Pre-B-cell colony-enhancing factor 1, VF, VISFATIN | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse PBEF/Visfatin, Met1-His491, Accession # Q99KQ4 | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Cell Cycle and Replication, Immunology, Innate Immunity | |
| 10135 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2a |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto